Merck
704709
Sigma-Aldrich
p-Terphenyl-4,4′′-dithiol
95%
Synonim(y):
1,4-Bis(4-mercaptophenyl)benzene, TPDT
Wybierz wielkość
1 G
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1020,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HSC6H4C6H4C6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
mp
294-299 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(S)cc3
InChI
1S/C18H14S2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12,19-20H
Klucz InChI
HSAKNFPXLQYFIJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
p-Terphenyl-4,4″ -dithiol (TPDT) is an alkanethiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It can be used to form a dithiol ligand that functionalizes and modifies the properties of surfaces.[1][2]
Zastosowanie
TPDT forms a SAM on gold nanoparticle by immobilizing the surface atoms, which can be used in opto-electronic and other energy based applications.[3][4][5]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Raman Spectroscopy of Biphenyl-4, 4′-dithiol and p-Terphenyl-4, 4″ -dithiol on Gold Surfaces.
Ganbold E and Joo S
Bull. Korean Chem. Soc., 36(3), 887-890 (2015)
Photocatalytic activity and fluorescence of gold/zinc oxide nanoparticles formed by dithiol linking.
Unlu I, et al.
Langmuir, 31(31), 8718-8725 (2015)
Roya Afsharipour et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 238, 118427-118427 (2020-05-11)
Molecularly imprinted polymer (MIP) was synthesized through the coprecipitation method on the graphene oxide anchored pencil lead as a substrate for the first time and applied as an efficient sorbent for pseudo stir bar sorptive extraction of nabumetone. The extracted
Synthesis and optical properties of dithiol-linked ZnO/gold nanoparticle composites.
Im J, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115(21), 10518-10523 (2011)
Transition metal-free graphene framework based on disulfide bridges as a Li host material.
Yoo YG, et al.
Energy Storage Materials, 14(31), 238-245 (2018)
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.