Przejdź do
147273
1,4-Benzenedimethanethiol
98%
Synonim(y):
α,α′-Dimercapto-p-xylene, α,α′-p-Xylenedithiol, 1,4-Benzenebis(methanethiol), 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-Xylylenedithiol, [4-(Sulfanylmethyl)phenyl]methanethiol, p-Xylylenedithiol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
219,75 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
835,00 zł
626,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(CH2SH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-269-4
MDL number:
Assay:
98%
219,75 zł
Cena katalogowa293,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
bp
156 °C/12 mmHg (lit.)
mp
45-46 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
SCc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C8H10S2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI key
IYPNRTQAOXLCQW-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Benzenedimethanethiol forms self-assembled monolayers on gold in n-hexane solution.
Application
1,4-Benzenedimethanethiol was used as cross linker in the fabrication of nanoporous gold on glassy carbon electrode by alternatively assembling gold nanoparticles and silver nanoparticles. It was used as capping reagent during the preparation of Au and Ag clusters of 3 nm mean diameter. It was used as ligand in the synthesis of 1,4-benzenedimethanethiol-capped gold nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
282286763969407801
description
98%
description
98%
description
99% (GC)
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
99% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
45-46 °C (lit.)
mp
108-110 °C (lit.)
mp
92-97 °C
mp
274-276 °C (lit.)
bp
156 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
functional group
thiol
functional group
fluoro, iodo
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Benzenedimethanethiol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)