216178
4,4′-Thiodiphenol
99%
Synonim(y):
4-Hydroxyphenyl sulfide, TDP
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
mp
154-156 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(Sc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Klucz InChI
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges