Merck
267260
Sigma-Aldrich
Platinum
foil, thickness 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Element platynowy, Szary platynowy
Wybierz wielkość
7 G
11 180,00 zł
14 G
16 170,00 zł
11 180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
7 G
11 180,00 zł
14 G
16 170,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
11 180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Folie platynowe mogą być wykorzystywane do produkcji wieloelektrodowych spiralnych mankietów nerwowych.[1] Stwierdzono, że jest to najbardziej aktywny katalizator w badaniu kinetycznym katalitycznego utleniania alkanów na foliach platynowych.[2]
Ilość
7 g = 25 × 25 mm; 14 g = 25 × 50 mm
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Structure characterization of platinum foil for neural stimulating electrodes
Peclin P, et al.
Bio-medical materials and engineering, 24, 1827-1835 (2014)
Kinetic study of the catalytic oxidation of alkanes over nickel, palladiium and platinum foils
Aryafar M and Zaera F
Catalysis Letters, 48, 173-183 (1997)
Tao Xiong et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(2), 274-280 (2013-05-01)
Noninvasive molecular fluorescence imaging in vivo which combines Optical imaging with genetic marker technology can real time monitor the development of tumor, through the use of human adenoid cystic carcinoma cell (ACC-M) and lung carcinoma cells SPC-A1 were thansfected by
Hiroaki Akamatsu et al.
Japanese journal of clinical oncology, 43(6), 664-668 (2013-04-16)
Interstitial lung disease associated with gefitinib is a critical adverse reaction. When geftinib was administered to EGFR-unknown patients, the interstitial lung disease incidence rate was approximately 3-4% in Japan, and usually occurs during the first 4 weeks of treatment. However
Mohammad Shamsuddin Ahmed et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(1), 306-314 (2013-05-08)
Multi-walled carbon nanotube grafted Pt nanoparticles via nitrogen atom (MWCNT-N-Pt) has chemically synthesized and characterized as an efficient oxygen reduction reaction (ORR) catalysts. Structural and morphological properties of the electrocatalyst have characterized by transmission electron microscopy (TEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.