Kluczowe dokumenty
267228
Platinum
wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Platinum element, Platinum gray
Wybierz wielkość
2110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2110,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
wire
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
Średnica
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Auxiliary electrode in flow cell to determine ammonia content.[1]
- Electrodes for photoconductive stimulation of neurons cultured on silicon wafers.
- Electrode to give current flow in electrophoresis chamber for ion migration.[2]
- As a microelectrode-indicator electrode in voltammetry.[2]
- As a transvascular embolic agent.
- To study chronopotentiometry of hydrogen peroxide with a platinum wire electrode or
- In gas detection instruments.
Ilość
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?