Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
14 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
14 730,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
foil
composition
Pt
reaction suitability
core: platinum
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
thickness
1.0 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
metallization
greener alternative category
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description foil, thickness 1.0 mm, 99.99% trace metals basis | description foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.0075mm, as rolled, 99.95% | description insulated wire, 1m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.0075mm, polyester insulation, 99.99% | description foil, 0.2m coil, thickness 0.025mm, coil width 5mm, as rolled, 99.95% |
| form foil | form foil | form wire | form foil |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.95% | assay 99.99% | assay 99.95% |
| density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) |
| bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) |
| resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C |
| mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?