Przejdź do
298093
Platinum
gauze, 100 mesh, 99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
425 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
1.7 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141734
EC Number:
231-116-1
MDL number:
eCl@ss:
38191301
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
gauze
composition
Pt
reaction suitability
core: platinum
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
particle size
100 mesh
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Platinum (Pt) is a highly ductile, malleable and unreactive metal. It is resistant to corrosion and stable at high temperatures. Although resistant to hydrochloric and nitric acid, it dissolves readily in hot aqua regia to form chloroplatinic acid.
Application
Mixtures of hydrogen in air was converted to water on a heated platinum surface. Pt may be used :
  • as a microelectrode-indicator electrode in voltammetry
  • to study chronopotentiometry of hydrogen peroxide with a platinum wire electrode or
  • in gas detection instruments.
  • as electrode in spectrochemical cell to measure the electrochemical properties of aqueous solutions of epinephrine, dopamine, and norepinephrine.
Preparation Note
425 mg = 25 × 25 mm; 1.7 g = 50 × 50 mm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF84938327GF37181853GF72261312
Platinum foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.0075mm, as rolled, 99.95%
GF84938327
Platinum
Platinum foil, 0.2m coil, thickness 0.025mm, coil width .85mm, as rolled, 99.95%
GF37181853
Platinum
Platinum insulated wire, 1m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.0075mm, polyester insulation, 99.99%
GF72261312
Platinum
description
gauze, 100 mesh, 99.9% trace metals basis
description
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.0075mm, as rolled, 99.95%
description
foil, 0.2m coil, thickness 0.025mm, coil width .85mm, as rolled, 99.95%
description
insulated wire, 1m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.0075mm, polyester insulation, 99.99%
form
gauze
form
foil
form
foil
form
wire
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.99%
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)