Merck
349380
Sigma-Aldrich
Platinum
foil, thickness 0.1 mm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Element platynowy, Platynowa czerń
Wybierz wielkość
1.4 G
5330,00 zł
5330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1.4 G
5330,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.1 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Platyna (Pt) jest gęstym, plastycznym i ciągliwym srebrno-białym szlachetnym metalem przejściowym z grupy platynowców. Ma wysoką gęstość 21,45 g/cm³ i temperaturę topnienia 1772 °C i często występuje w postaci folii. Platyna słynie z wyjątkowej odporności na korozję i utlenianie, co czyni ją bardzo cenną w różnych zastosowaniach przemysłowych. Platyna wykazuje silne właściwości katalityczne i jest szeroko stosowana w takich zastosowaniach, jak sprzęt elektryczny, materiały dentystyczne, wszczepiane urządzenia medyczne i katalizatory samochodowe. Dodatkowo, jest szeroko stosowana w przygotowywaniu różnorodnych heterogenicznych katalizatorów platynowych do różnych transformacji organicznych.
Zastosowanie
  • Zastosowanie błękitu pruskiego w elektrochemicznym i optycznym wykrywaniu wolnego chloru...: W tym badaniu omówiono zastosowanie błękitu pruskiego na szkiełkach szklanych pokrytych tlenkiem cyny domieszkowanym fluorem do zastosowań elektrochemicznych i optycznych, w szczególności do wykrywania wolnego chloru, podkreślając jego wysoką czułość i stabilność (Valiūnienė et al., 2022).
  • Ocena platformy fotoelektrochemicznej opartej na tytanianu strontu, azotku węgla domieszkowanym siarką i nanocząstkach palladu do wykrywania glikoproteiny kolca S1 wirusa SARS-CoV-2...: Artykuł ocenia integrację tlenku cyny domieszkowanego fluorem w złożonej komórce fotoelektrochemicznej zaprojektowanej do wykrywania białka szczytowego COVID-19, podkreślając jego potencjał w szybkich zastosowaniach diagnostycznych (Botelho et al., 2022).
  • Immunodiagnostyka trądu z wykorzystaniem platformy fotoelektrochemicznej opartej na rekombinowanym peptydzie naśladującym antygen Mycobacterium leprae: Badania te podkreślają nowatorskie zastosowanie szkiełek z tlenku cyny domieszkowanego fluorem w konfiguracji fotoelektrochemicznej do czułej i specyficznej immunodiagnostyki trądu, prezentując zastosowanie tego materiału w diagnostyce medycznej (Yotsumoto Neto et al., 2019).
  • Szybka i niezawodna kwantyfikacja acetylocysteiny metodą BIA/amperometryczną z wykorzystaniem nanostrukturalnego czujnika podwójnego wodorotlenku..: W artykule przedstawiono metodę wykorzystującą tlenek cyny z domieszką fluoru do szybkiego i niezawodnego elektrochemicznego wykrywania acetylocysteiny, wykazując skuteczność powłoki w zwiększaniu transferu elektronów i czułości w zastosowaniach biosensorycznych (Correa et al., 2018).
  • Nanostrukturalne warstwy TiO2 dołączone do QDs CdSe w celu zwiększenia wydajności fotoelektrochemicznej...: Omówiono rolę podłoży z tlenku cyny domieszkowanych fluorem w poprawie właściwości fotoelektrochemicznych warstw TiO2 połączonych z kropkami kwantowymi, co może przyczynić się do rozwoju bardziej wydajnych ogniw słonecznych i czujników (Du et al., 2016).
Ilość
1.4 g = 25 × 25 mm; 5.6 g = 50 × 50 mm
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Hiroaki Akamatsu et al.
Japanese journal of clinical oncology, 43(6), 664-668 (2013-04-16)
Interstitial lung disease associated with gefitinib is a critical adverse reaction. When geftinib was administered to EGFR-unknown patients, the interstitial lung disease incidence rate was approximately 3-4% in Japan, and usually occurs during the first 4 weeks of treatment. However
Yao-Hsuan Tseng et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(6), 3787-3795 (2013-04-02)
Traditional antibacterial photocatalysts are primarily induced by ultraviolet light to elicit antibacterial reactive oxygen species. New generation visible-light responsive photocatalysts were discovered, offering greater opportunity to use photocatalysts as disinfectants in our living environment. Recently, we found that visible-light responsive
Mohammad Shamsuddin Ahmed et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(1), 306-314 (2013-05-08)
Multi-walled carbon nanotube grafted Pt nanoparticles via nitrogen atom (MWCNT-N-Pt) has chemically synthesized and characterized as an efficient oxygen reduction reaction (ORR) catalysts. Structural and morphological properties of the electrocatalyst have characterized by transmission electron microscopy (TEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy
Catalysis: The accelerator.
Mark Peplow
Nature, 495(7440), S10-S11 (2013-03-15)
Liang Li et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 67(11), 2451-2457 (2013-06-12)
This study investigated the mechanism and kinetic modeling of electrolytic degradation of ammonia with Pt/Ti anode. The results show that ammonia oxidation from direct oxidation or indirect oxidation with hydroxyl radicals was slow but can be observed under pH 9