Merck
267155
Sigma-Aldrich
Platinum
sponge, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Element platynowy, Szary platynowy
Wybierz wielkość
1 G
1950,00 zł
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
sponge
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a
Loris De Cecco et al.
PloS one, 8(3), e58849-e58849 (2013-03-14)
We recently reported that peritumoral CpG-ODN treatment, activating TLR-9 expressing cells in tumor microenvironment, induces modulation of genes involved in DNA repair and sensitizes cancer cells to DNA-damaging cisplatin treatment. Here, we investigated whether this treatment induces modulation of miRNAs
Yuan Xiong et al.
Organic letters, 15(8), 1962-1965 (2013-04-12)
Metal-mediated rearrangements of 3-alkynyl flavone ethers are reported. The overall process involves 5-endo enyne cyclization to a platinum-containing spiro-oxocarbenium intermediate which may be trapped with methanol to produce spirodihydrofurans or further rearranged to afford either allenyl chromanediones or benzofuranones.
Shai Rozen et al.
Plastic and reconstructive surgery, 131(6), 1253-1265 (2013-05-30)
Left untreated, paralytic lagophthalmos may result in corneal dryness, ulcerations, and subsequent blindness. The most common nondynamic surgical solution is upper eyelid weight placement in a superficial, pretarsal pocket, carrying the risk of visibility, extrusion, and entropion. The authors present
Tao Xiong et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(2), 274-280 (2013-05-01)
Noninvasive molecular fluorescence imaging in vivo which combines Optical imaging with genetic marker technology can real time monitor the development of tumor, through the use of human adenoid cystic carcinoma cell (ACC-M) and lung carcinoma cells SPC-A1 were thansfected by