Merck
349364
Sigma-Aldrich
Platinum
foil, thickness 0.025 mm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Element platynowy, Platynowa czerń
Wybierz wielkość
350 MG
2440,00 zł
1.4 G
5950,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
350 MG
2440,00 zł
1.4 G
5950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.025 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Folie platynowe mogą być wykorzystywane do produkcji wieloelektrodowych spiralnych mankietów nerwowych.[1] Stwierdzono, że jest to najbardziej aktywny katalizator w badaniu kinetycznym katalitycznego utleniania alkanów na foliach platynowych.[2]
Ilość
350 mg = 25 × 25 mm; 1.4 g = 50 × 50 mm
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Structure characterization of platinum foil for neural stimulating electrodes
Peclin P, et al.
Bio-medical materials and engineering, 24, 1827-1835 (2014)
Kinetic study of the catalytic oxidation of alkanes over nickel, palladiium and platinum foils
Aryafar M and Zaera F
Catalysis Letters, 48, 173-183 (1997)
Shai Rozen et al.
Plastic and reconstructive surgery, 131(6), 1253-1265 (2013-05-30)
Left untreated, paralytic lagophthalmos may result in corneal dryness, ulcerations, and subsequent blindness. The most common nondynamic surgical solution is upper eyelid weight placement in a superficial, pretarsal pocket, carrying the risk of visibility, extrusion, and entropion. The authors present
Muhammad Rashid et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3627-3633 (2013-07-19)
Platinum nanoparticles (Pt NPs) were chemically deposited on a Nafion polymer electrolyte membrane by the impregnation-reduction (I-R) procedure to prepare an active electrode for solid electrochemical sensors. Various analysis methods such as SEM, EDX, XRD and cyclic voltammogram (CV) measurements
Yuan Xiong et al.
Organic letters, 15(8), 1962-1965 (2013-04-12)
Metal-mediated rearrangements of 3-alkynyl flavone ethers are reported. The overall process involves 5-endo enyne cyclization to a platinum-containing spiro-oxocarbenium intermediate which may be trapped with methanol to produce spirodihydrofurans or further rearranged to afford either allenyl chromanediones or benzofuranones.
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.