349321
Platinum
foil, thickness 0.25 mm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Platinum element
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
foil
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.25 mm
tw
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ilość
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.