Kluczowe dokumenty
914401
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide milled nanofibers
anatase/rutile
Synonim(y):
TiO2 anataz/rutyl, Nanowłóknisty proszek nieorganiczny
Wybierz wielkość
5 G
764,00 zł
10 G
1330,00 zł
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
764,00 zł
10 G
1330,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
TiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171604
NACRES:
NA.23
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
Poziom jakości
Formularz
nanofiber
powder (fluffy)
Śr. włókna × dł.
200-800 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
powierzchnia
10 m2/g
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 2.7
Pierwotna wielkość krystalitów
(anatase-rutil
Typical Size of Crystallites: 10 nm)
ciąg SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tytanowe nanowłókna tlenkowo-anatazowo-rutylowe mają zastosowania energetyczne jako konwerter energii w ogniwach słonecznych, kontroler stosunku powietrza do paliwa w motoryzacji, czujniki wilgotności i gazu, materiały elektrodowe w akumulatorach, ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem, membrany nieorganiczne, ogniwa słoneczne uczulone barwnikiem, fotokatalityczna degradacja związków lotnych (LZO), bakterii i NOx oraz oczyszczanie ścieków.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.