Kluczowe dokumenty
266418
Tellurium
powder, −200 mesh, 99.8% trace metals basis
Wybierz wielkość
335,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
335,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.8% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
−200 mesh
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
gęstość
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Te]
InChI
1S/Te
Klucz InChI
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Tellurium-based nanomaterials for semiconductor application, such as CdTe nanoparticles via solvothermal synthesis.
- Quantum dot solutions for fluorometric determination of bioactive compounds.
- Thermoelectricmaterials, such as Cu4Mn2Te4 by the melting-quenching-SPS method.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?