Merck
254320
Sigma-Aldrich
Zinc telluride
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
Wybierz wielkość
25 G
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ZnTe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
deposition grade
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
−100 mesh
gęstość
6.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Zn]=[Te]
InChI
1S/Te.Zn
Klucz InChI
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3