Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 811,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
811,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
composition
TeO₂
mp
733 °C (lit.)
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
SMILES string
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
InChI key
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% | description ≥99% | description 99.995% trace metals basis | description powder, −30 mesh, 99.997% trace metals basis |
| assay ≥97.0% | assay ≥99% | assay 99.995% trace metals basis | assay 99.997% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| density 5.67 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.67 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.67 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.24 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 733 °C (lit.) | mp 733 °C (lit.) | mp 733 °C (lit.) | mp 450 °C (lit.) |
| application(s) glass & ceramic | application(s) glass & ceramic | application(s) glass & ceramic | application(s) crystal growth |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium dioxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7446-07-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?