Przejdź do
204544
Tellurium
99.999% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Te
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.60
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38040201
UNSPSC Code:
12141913
NACRES:
NA.23
EC Number:
236-813-4
MDL number:
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
pieces
composition
Te
resistivity
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
semiconductor synthesis
SMILES string
[Te]
InChI
1S/Te
InChI key
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tellurium is a p-type narrow band gap semiconducting metalloid with excellentphotoconductive and thermoconductive properties. It is widely as a fundamentalconstituent of photovoltaic solar panels, thermoelectronic devices, andalloys.
Application
Tellurium is an essential component for advanced materials including topological insulators such as thermoelectric materials and telluride nanowires. The form of this material is ideally suited for vacuum deposition techniques such as MBE.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
266418264865263303
description
99.999% trace metals basis
description
powder, −200 mesh, 99.8% trace metals basis
description
powder, −30 mesh, 99.997% trace metals basis
description
granular, −5-+50 mesh, 99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.8% trace metals basis
assay
99.997% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
form
pieces
form
powder
form
powder
form
granular
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
bp
990 °C (lit.)
bp
990 °C (lit.)
bp
990 °C (lit.)
bp
990 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13494-80-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)