Przejdź do
205338
Tellurium tetrachloride
99%
Synonim(y):
Tellurium chloride, Tellurium(IV) chloride, Tetrachlorotellurium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
1965,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
TeCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.41
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-055-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder, crystals or chunks
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder, crystals or chunks
bp
380 °C (lit.)
mp
224 °C (lit.)
density
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Te/c1-5(2,3)4
InChI key
SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 52 Tellurium
Application
  • Highly efficient regioselective synthesis of organotellurium compounds: Explores the reactions of Tellurium Tetrachloride with 1-alkenes, highlighting its utility in organic synthesis (VA Potapov et al., 2017).
  • Cyclization Reactions: TeCl4 acts as a bis-electrophile in double-electrophilic cyclization reactions, demonstrating its versatility in organic transformations (N Korol, M Slivka, 2018).
  • Regio-and stereoselective addition of tellurium tetrachloride: Investigates the addition of TeCl4 to methyl propargyl ether, emphasizing the stereochemistry of the addition process (MV Musalova et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
264865204552452378
description
99%
description
powder, −30 mesh, 99.997% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
description
shot, ≤2 mm, 99.999% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder
form
shot
assay
99%
assay
99.997% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
224 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
mp
733 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
density
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
380 °C (lit.)
bp
990 °C (lit.)
bp
-
bp
990 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium tetrachloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)