The length of the rods should be about 12" (MS 10/98). This material is packaged under argon, and the rods are approximately 12 inches long.
Kluczowe dokumenty
265969
Lithium
rod, diam. 12.7 mm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium atom, Lithium element
Wybierz wielkość
949,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
949,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
rod
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
9.446 μΩ-cm, 20°C
Średnica
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
gęstość
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Klucz InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the length of the rods?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the lithium stored in paraffin wax or an inert atmosphere? And is it in the form of rods, pellets, chunks, etc.? Thank you!
1 answer-
This product is supplied as rod with a diameter of 12.7 mm and a length of approximately 12 in (30.5 cm). These are packaged under argon.