Merck
GF11597913
Lithium
foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
LI000260
Wybierz wielkość
1 EA
3620,00 zł
3620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3620,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141803
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 115-979-13
rezystywność
9.446 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
25 × 300 mm
grubość
0.6 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
gęstość
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Klucz InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)