Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 885,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
885,00 zł
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
ribbon
composition
Li
reaction suitability
core: lithium, reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
9.446 μΩ-cm, 20°C
thickness × W
0.75 mm × 45 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
density
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
greener alternative category
, Enabling
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ribbon, thickness × W 0.75 mm × 45 mm, 99.9% trace metals basis | description granular, 4-10 mesh particle size, high sodium, 99% (metals basis) | description rod, diam. 12.7 mm, 99.9% trace metals basis | description foil, not light tested, 38x500mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.9% |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99% (metals basis) | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% |
| form ribbon | form granular | form rod | form foil |
| density 0.534 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.534 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.534 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.534 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 1342 °C (lit.) | bp 1342 °C (lit.) | bp 1342 °C (lit.) | bp 1342 °C (lit.) |
| mp 180 °C (lit.) | mp 180 °C (lit.) | mp 180 °C (lit.) | mp 180 °C (lit.) |
| resistivity 9.446 μΩ-cm, 20°C | resistivity 9.446 μΩ-cm, 20°C | resistivity 9.446 μΩ-cm, 20°C | resistivity 9.446 μΩ-cm, 20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-93-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?