Przejdź do
601535
Lithium-7Li
≥99.8 atom % 7Li, ≥99.8% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
7Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
7.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141803
Isotopic purity:
≥99.8 atom % 7Li
Assay:
≥99.8% (CP)
Mass shift:
depleted
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99.8 atom % 7Li
assay
≥99.8% (CP)
form
solid
mass shift
depleted
SMILES string
[7Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901018911372601489
description
≥99.8 atom % 7Li, ≥99.8% (CP)
description
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
description
≥99 atom % 7Li, 99% (CP)
description
99 atom % 7Li, 99% (CP)
mass shift
depleted
mass shift
depleted
mass shift
depleted
mass shift
depleted
isotopic purity
≥99.8 atom % 7Li
isotopic purity
≥99 atom % 7Li
isotopic purity
≥99 atom % 7Li
isotopic purity
99 atom % 7Li
assay
≥99.8% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13982-05-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)