Merck
263354
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylpyridine
98%
Wybierz wielkość
5 G
299,00 zł
25 G
515,00 zł
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
299,00 zł
25 G
515,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
95-96 °C/12.5 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
YWNJQQNBJQUKME-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-bromo-5-metylopirydyna została użyta jako odczynnik wyjściowy do syntezy:
  • 5,5′-dimetylo-2,2′-bipirydyna[1]
  • 5-metylo-2,2′:6′,2″-terpirydyny[2]
  • 5-bromo-5″-metylo-2,2′:6′,2″-terpirydyna[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of two covalently linked bis (2, 2': 6', 2''-terpyridine)(terpy) chelating ligands with different length spacers, comparison of the crystal structures of their mononuclear nickel (II) complexes, and kinetic and mechanistic studies of the reaction of one ligand with [Fe (terpy) 2] 2+.
Priimov GU, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 4, 445-449 (2000)
High yield synthesis of 5, 5'-dimethyl-2, 2'-bipyridine and 5, 5 ?-dimethyl-2, 2': 6', 2 ?-terpyridine and some bisfunctionalization reactions using N-bromosuccinimide.
Schubert US, et al.
Synthesis, 1999(5), 779-782 (1999)
Ben Yiu-Wing Wong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(42), 15095-15106 (2016-09-07)
A series of air-stable spiro-fused ladder-type boron(III) compounds has been designed, synthesized, and the electrochemistry and photophysical behavior have been characterized. By simply varying the substituents on the pyridine ring and extending the π-conjugation of the spiro framework, the emission
Synthesis of a novel ditopic ligand incorporating directly bonded 1, 10-phenanthroline and 2, 2': 6', 2 ?-terpyridine units.
Gavi?a P and Tatay S.
Tetrahedron Letters, 47(20), 3471-3473 (2006)