Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 546,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł 1672,50 zł |
Informacje o tej pozycji
191,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n
bp
192-194 °C (lit.)
density
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccccn1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
InChI key
IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A building block in the formation of C−N bond by various cross coupling reactions.
- A reactant in Negishi cross-coupling reaction with aryl halides catalyzed by palladium.
- A reactant in the synthesis of 2′-pyridyldifluoroacetate with ethyl bromodifluoroacetate in presence of copper as a catalyst.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.657 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.64 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.118 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index n |
| bp 192-194 °C (lit.) | bp 173 °C (lit.) | bp - | bp 75 °C/0.3 mmHg (lit.) |
| form liquid | form liquid | form crystals | form liquid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.1 °F - closed cup
flash_point_c
90.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?