Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 115,00 zł 86,25 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 674,00 zł 505,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-173-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
86,25 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.512 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
InChI key
SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromo-6-methylpyridine is a bromopyridine derivative. It is formed when 2-chloro-6-methylpyridine is heated with bromotrimethylsilane. Its synthesis from various methods have been reported.
Application
2-Bromo-6-methylpyridine may be used in the synthesis of the following:
- 6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridine
- 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanone
- 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridine
- N,N′-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- diaminocyclohexane (cydiampy)
- 2-methyl-6-(trimethylstannanyl)pyridine
- 2-(6-methylpyridin-2-yl)propan-2-ol
- bis[(2-bromo-6-methylpyridinium)hexafluorosilicate] monohydrate
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 102-103 °C/20 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 219 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form solid |
| density 1.512 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.562 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?