Merck
491047
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
98%
Synonim(y):
(2-Pyridyl)methyl bromide hydrobromide, 2-Bromomethylpyridine monohydrobromide, 2-Picolyl bromide-hydrobromide
Wybierz wielkość
5 G
234,00 zł
25 G
713,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
234,00 zł
25 G
713,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrN · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
149-152 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Br[H].BrCc1ccccn1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2;1H
Klucz InChI
JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide is a pyridine derivative. It participates in the synthesis of 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole (NBD) based colorimetric and fluorescence chemosensor.[1]
Zastosowanie
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide may be used in the preparation of :
  • 2-[1-(pyridin-2-ylmethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]pyridine[2]
  • 2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-2-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one[3]
  • 8-methyl-2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-2-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one[3]
  • trans-4-(4-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)styryl)benzonitrile[4]
  • 2-[N-(2-aminoethanethiol) methyl]-pyridine[5]
  • 2-[N-(ethylenediamino)-methyl]-pyridine[5]
  • 3-(carboxymethyl)-1-[(pyridin-2-yl)methyl]-3H-imidazol-1-ium trifluoroacetate[6]
  • 3-[(S)-1-carboxy-2-methylpropyl]-1-[(pyridin-2-yl)methyl]-3H-imidazol-1-ium trifluoroacetate[6]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A stilbene-based fluoroionophore for copper ion sensing in both reduced and oxidized environments.
Zhu MQ, et al.
Talanta, 81(1), 678-683 (2010)
Synthesis and characterization of platinum (II) complexes from trifluoromethyl phenylenediamine, picoline and N-benzyl ethylenediamine derivatives.
Almeida MVD, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(7), 1266-1273 (2006)
An NBD-based colorimetric and fluorescent chemosensor for Zn2+ and its use for detection of intracellular zinc ions.
Xu Z, et al.
Tetrahedron, 65(11), 2307-2312 (2009)
Green Catalysts: Solid-Phase Peptide Carbene Ligands in Aqueous Transition-Metal Catalysis.
Worm-Leonhard K and Meldal M.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(31), 5244-5253 (2008)
Saleh Ihmaid et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 4934-4946 (2010-08-31)
A number of new 2-amino-[5, 6, 7 and 8]-O-substituted 1,3-benzoxazines, and 2-amino 8-methyl-7-O-substituted-1,3-benzoxazines were synthesized. Thirty one new compounds were tested for their effect on collagen induced platelet aggregation and it was found that the most active compounds were 8-methyl-2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-3-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one