Wybierz wielkość
174,30 zł
Cena katalogowa249,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
174,30 zł
Cena katalogowa249,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.556
gęstość
1.450 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?