Przejdź do
D43107
2,5-Dibromopyridine
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
330,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3Br2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.89
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-839-6
Beilstein/REAXYS Number:
109099
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
330,75 zł
Cena katalogowa441,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
92-95 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI key
ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
740381796603705462
description
98%
description
97%
description
95% (GC)
description
97%
assay
98%
assay
97%
assay
95% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
92-95 °C (lit.)
mp
82-86 °C
mp
-
mp
56-60 °C
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)