Przejdź do
C69802
2-Chloropyridine
99%
Synonim(y):
α-Chloropyridine, o-Chloropyridine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
89,80 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
353,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-646-3
Beilstein/REAXYS Number:
105788
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
89,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.7 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
166 °C/714 mmHg (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccn1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
InChI key
OKDGRDCXVWSXDC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D73405C70002C70223
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
crystals
form
liquid
form
solid
bp
166 °C/714 mmHg (lit.)
bp
-
bp
148 °C (lit.)
bp
-
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
vapor pressure
1.7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?