Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 217,00 zł 162,75 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 719,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
418-050-0
MDL number:
Assay:
97%
162,75 zł
Cena katalogowa217,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
97 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
InChI key
VXLYOURCUVQYLN-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-5-methylpyridine is a pesticide intermediate. Its synthesis by many methods has been reported.
Application
2-Chloro-5-methylpyridine may be used in the synthesis of:
- 2-methylthio-5-pyridinemethylene amine
- 5-methyl-2,2′-bipyridine
- 1-(5′-methyl-2,2′-bipyridin-5-yl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?