Merck
D206555
Sigma-Aldrich
Diphenyl phosphoryl chloride
99%
Synonim(y):
Diphenyl chlorophosphate, Diphenyl phosphorochloridate
Wybierz wielkość
25 G
182,00 zł
100 G
366,00 zł
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
182,00 zł
100 G
366,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5O)2POCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.63
Beilstein:
654130
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
10 mmHg ( 190 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.55 (lit.)
bp
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
gęstość
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Phosphorylation reagent for protected serine[1] and pyranoses.[2]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Carbohydrate Research, 223, 169-169 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2461-2461 (1993)
Produkty
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf