Merck
132195
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphate
97%
Synonim(y):
TMP, TMPA, TMPO
Wybierz wielkość
250 G
214,00 zł
1 KG
596,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
214,00 zł
1 KG
596,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.07
Beilstein:
1071731
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
gęstość
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphate
ciąg SMILES
COP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3
Klucz InChI
WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trimethyl phosphate is an excellent dipolar aprotic solvent that is used as a methylating agent and acid scavenger in many organic transformations.
Zastosowanie
Trimethyl phosphate can be used as a methylating agent for the:
  • Solvent-free o-methylation of phenolic compounds to synthesize methyl aryl ethers.
  • S-methylation of aryl/alkyl thiols to synthesize S-methylated product in the presence of Ca(OH)2 as a base.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yongqing Ma et al.
Analytica chimica acta, 786, 47-53 (2013-06-26)
An analytical method for the determination of 14 organophosphorus flame retardants (OPFRs), including halogenated OPFRs, non-halogenated OPFRs and triphenyl phosphine oxide (TPPO) in biological samples was developed using gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). Biological samples were extracted using microwave-assisted extraction (MAE)
Hydrolysis of acetyl dimethyl phosphate, a reactive acyl phosphate.
R Kluger et al.
Biochemistry, 11(8), 1544-1546 (1972-04-11)
K Aflatooni et al.
The Journal of chemical physics, 125(5), 054301-054301 (2006-09-01)
Total cross sections for the dissociative electron attachment process are presented for the DNA bases thymine, cytosine, and adenine and for three compounds used as surrogates for the ribose and phosphate groups, tetrahydrofuran, 3-hydroxytetrahydrofuran, and trimethylphosphate, respectively. Cross section magnitudes
E M Bomhard et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 40(1), 75-89 (1997-12-17)
Trimethylphosphate (TMPO) was administered to 50 male and 50 female Wistar rats through their drinking water at doses of 0, 1, 10, or 100 mg/kg body weight up to 30 months. The dosage of 100 mg/kg was reduced to 50
R V Banerjee et al.
Biochemistry, 27(25), 9062-9070 (1988-12-13)
The transfer of 17O and/or 18O from (COOH-17O or -18O) enriched substrates to inorganic phosphate (Pi) has been demonstrated for two enzyme-catalyzed reactions involved in folate biosynthesis and glutamylation. COOH-18O-labeled folate, methotrexate, and dihydropteroate, in addition to [17O]-glutamate, were synthesized