260630
tert-Butyl isocyanide
98%
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.376 (lit.)
tw
91 °C (lit.)
gęstość
0.735 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3
Klucz InChI
FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
28.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2 °C - closed cup