Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł 1185,00 zł |
Informacje o tej pozycji
498,00 zł
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
bp
105-106 °C/75 mmHg (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isonitrile, phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
[C-]#[N+]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2
InChI key
RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay ≥98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| refractive index n20/D 1.521 (lit.) | refractive index n20/D 1.535 (lit.) | refractive index n20/D 1.406 (lit.) | refractive index n20/D 1.447 (lit.) |
| density 0.962 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.096 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.88 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.626 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 105-106 °C/75 mmHg (lit.) | bp 162-163 °C (lit.) | bp 115 °C (lit.) | bp 107 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?