Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n
bp
75 °C (lit.)
density
0.733 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isonitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C4H7N/c1-4(2)5-3/h4H,1-2H3
InChI key
MJZUMMKYWBNKIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Isopropyl isocyanide is an alkyl isocyanide.
Application
Isopropyl isocyanide may be used in the preparation of:
- Ugi ligand A2C11I1, which is employed in the solid-phase Ugi synthesis.
- Pentafluorophenyl (PFP) functional monomers, via Passerini reaction.
- Dinuclear copper complex [Cu2(μ-PiPr2bipy)2{μ-CNCH(CH3)2}](PF6)2 [PiPr2bipy = 6-(diisopropylphosphanyl)-2,2′-bipyridine].
- (3E)-(Imino)thiaisoindoline 1,1-dioxide derivative.
- N,N′-diisopropylcarbodiimide (DIC) analog via reaction with propan-2-amine.
- 1-t-butyl-2-isopropyldiaziridinone via reaction with 2-methyl-2-nitrosopropane
- isopropyl isocyanate via reaction with ozone
- 1-phthalimidoazetidines via [1+3]cycloaddition reaction with 1-pththalimidoaziridines
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20.6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?