Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
555,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
194-196 °C (lit.)
density
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ester, isonitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-3-8-5(7)4-6-2/h3-4H2,1H3
InChI key
FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 95% | description 98% |
| assay 95% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index n20/D 1.506 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| bp 194-196 °C (lit.) | bp 209 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?