Przejdź do
235253
(Diethylamino)sulfur trifluoride
95%
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
DAST, Diethylaminosulfur trifluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NSF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.19
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-771-2
Beilstein/REAXYS Number:
1849066
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Halogenations
bp
30-32 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)S(F)(F)F
InChI
1S/C4H10F3NS/c1-3-8(4-2)9(5,6)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethylamino sulfur trifluoride (DAST) is a fluorinating reagent used in the synthesis of fluorinated compounds and ring-opening reactions.
Application
  • Fluorinating agent: reaction with alcohols and carbonyl compounds, Review
  • Review on nucleophilic fluorination.
  • Catalyst for Friedel-Crafts allylation using tertiary cyclopropyl silyl ethers and the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes.
  • Early introduction of a fluoromethyl group stabilizes the epoxide during further manipulations in the synthesis of 26-fluoro-epothilone.
  • Fluorinating agent for a variety of compounds, including thioethers, alkenols, and cyanohydrins.
  • Reagent for gem difluorination of ketopipecolinic acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
84739
description
95%
description
technical, ≥95% sulfur basis
assay
95%
assay
≥95% sulfur basis
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Halogenations
reaction suitability
reagent type: oxidant
form
liquid
form
powder
bp
30-32 °C/3 mmHg (lit.)
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. D - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
38078-09-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How should Product 235253, (Diethylamino) sulfur trifluoride (DAST), be handled?
    1 answer
    1. This product is water reactive and should be kept under nitrogen and stored at 2-8°C. It can decompose to hydrofluoric acid upon contact with water,  which could etch glassware. We sell the product in plastic (Linear High Density Polyethylene) bottles.
      Helpful?
  4. Where can I find references citing the use of Product 235253, (Diethylamino) sulfur trifluoride (DAST)?
    1 answer
    1. The following journals mention the use of this reagent. 1. J. Org. Chem. 58, 3800, (1993) 2. Tet. Lett. 32, 5963, (1991) 3. Tet. Asym. 4, 161, (1993) 4. Synthesis 17, 2561-2578, (2002) 5. Tet. Lett. 45, 1445-1447, (2004) 6. Tetrahedron Lett. 47, 3777, (2006) 7. Org. Lett. 8, 2091, (2006) 8. Synlett 4, 693-697, (2004)
      Helpful?
  5. What solvents are miscible with Product 235253, (Diethylamino) sulfur trifluoride (DAST)?
    1 answer
    1. Although Sigma-Aldrich doesn't test the solubility of this reagent, references suggest using a non-polar and non-basic solvent, which would reduce the potential for intermediate carbocation formation and subsequent structural rearrangements in the final product.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. USA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    reliable product
    we tried and found Aldrich's product gave very consistent yield
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review