Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
tw
89-90 °C (lit.)
mp
−129.4-−129 °C (lit.)
gęstość
0.714 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCCCC=C
InChI
1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-7H2
Klucz InChI
GEAWFZNTIFJMHR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?