246050
1,5-Cyclooctadiene
purified by redistillation, ≥99%
Synonim(y):
1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
25.8 mmHg ( 37.7 °C)
6.8 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
431 °F
oczyszczone przez
redistillation
nie zawiera
stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
tw
149-150 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7-
Klucz InChI
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup