Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł |
Informacje o tej pozycji
310,00 zł
vapor density
2.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10.27 psi ( 20 °C)
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
522 °F
expl. lim.
8.7 %
refractive index
n
bp
29.9-30.1 °C (lit.)
density
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) |
| assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 29.9-30.1 °C (lit.) | bp 70-72 °C | bp - | bp 138-140 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index n |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentene
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-59.8 °F - closed cup
flash_point_c
-51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
target_organs
Central nervous system
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?