Przejdź do
128554
1,5-Hexadiene
97%
Synonim(y):
Biallyl, Diallyl
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-754-7
Beilstein/REAXYS Number:
1731106
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
367 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
Contains ~100ppm BHT as stabilizer
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CCCC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI key
PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
Application
1,5-Hexadiene was used to study the Pd(II)-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1,5-hexadienes[1].
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-16.6 °F - closed cup
flash_point_c
-27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)