Przejdź do
125482
cis-Cyclooctene
contains 100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant, 95%
Synonim(y):
(Z)-Cyclooctene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-243-4
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
contains
100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCC=CCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2H,3-8H2/b2-1-
InChI key
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
General description
cis-Cyclooctene undergoes addition reaction with carbon tetrachloride catalyzed by dichlorotris(triphenylphosphine) ruthenium(II) to yield 1-chloro-4-(trichloromethyl) cyclooctane (1,4-adduct). It undergoes epoxidation catalyzed by molybdenum oxide nanoparticles incorporated in a mesoporous silica shell coated on dense silica-coated magnetite nanoparticles.
Application
cis-Cyclooctene has been used to study the alkenes chemisorbed on silicon(100) by scanning tunneling microscopy.
Other Notes
Contains cyclooctane
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4808377155468037
description
contains 100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant, 95%
description
96%
description
97%
description
95%
assay
95%
assay
96%
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
n20/D 1.622 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
mp
-
mp
160-165 °C (dec.) (lit.)
mp
-
bp
145-146 °C (lit.)
bp
82-84 °C/0.4 mmHg (lit.)
bp
-
bp
120-121 °C/18 mmHg (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)