Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 266,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 698,00 zł |
Informacje o tej pozycji
266,00 zł
vapor pressure
11.91 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
26 °C (lit.)
mp
−148 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CCC=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-4H,1-2,5H2
InChI key
QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥99%, contains copper as stabilizer | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay ≥99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.659 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.16 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 26 °C (lit.) | bp 147-152 °C/26 mmHg (lit.) | bp 138-143 °C/1 mmHg (lit.) | bp 161-163 °C (lit.) |
| mp −148 °C (lit.) | mp 6 °C (lit.) | mp 114-118 °C (lit.) | mp −38 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
591-93-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?