Przejdź do
52435
cis-1,4-Hexadiene
≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-783-6
Beilstein/REAXYS Number:
1839519
MDL number:
Assay:
≥99.0%
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0%
refractive index
n20/D 1.415
bp
65-66 °C (lit.)
density
0.707 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
C\C=C/CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4,6H,1,5H2,2H3/b6-4-
InChI key
PRBHEGAFLDMLAL-XQRVVYSFSA-N
General description
cis-1,4-Hexadiene can be synthesized from the cobalt-catalyzed reaction between butadiene and ethylene. The reaction of this hydrocarbon with Fe(CO)5 affords the trans-1,3-hexadiene-iron tricarbonyl complex (I), plus a small amount of the trans,trans-2,4-hexadiene complex(II). Mechanism of the conversion of cis-1,4-hexadiene to trans-2-methyl-1,3-pentadiene, via rearrangement in the presence of a nickel catalyst has been investigated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09207249084368679
description
≥99.0%
description
analytical standard
description
95%
description
97%
assay
≥99.0%
assay
≥97.0% (GC)
assay
95%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
65-66 °C (lit.)
bp
44 °C (lit.)
bp
-
bp
58 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.415
refractive index
n20/D 1.436 (lit.), n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4545 (lit.)
density
0.707 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.691 g/mL at 25 °C (lit.), 0.694 g/mL at 20 °C
density
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
functional group
-
functional group
aldehyde
functional group
alkyl halide, bromo
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-50.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-46 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)