Merck
254304
Sigma-Aldrich
Lithium tetraborate
≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Tetraboran dilitu
Wybierz wielkość
25 G
355,00 zł
100 G
1110,00 zł
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
355,00 zł
100 G
1110,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Li2B4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.995% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
760-880 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
gęstość
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
Klucz InChI
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium tetraborate in combination with oxalic acids and lithium carbonate in the ratio (1:1:1) may be used as an effective fusing agent for siliceous samples.[1] It is widely employed in lithium tetraborate fusion procedure, suited for a variety of soils and rocks.[2] Lithium tetraborate also finds applications in radiation detectors and dosimeters.[3]
Zastosowanie
Lithium tetraborate may be used as an analytical reagent for the analysis of major and trace elements in coal fly ashes and environmental materials using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES).[4] It may also be used as an alkali fusion reagent for the determination of silicon in zirconium oxide powder using ICP-AES.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Contamination-free decomposition of zirconium oxide for the determination of ultra-trace silicon by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry
Watanabe M, et al.
Analytica Chimica Acta, 416(1), 117-119 (2000)
Analysis of siliceous materials and coal by atomic absorption spectrophotometry with fusion for sample decomposition
Lau W-O, et al.
Talanta, 51(5), 1009-1018 (2000)
Analysis of coal fly ash and environmental materials by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry: comparison of different decomposition procedures
Bettinelli M, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2(5), 485-489 (1987)
Development of a qualitative, multiplex real-time PCR kit for screening of genetically modified organisms (GMOs)
Dorries H-H, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 396(6), 2043-2054 (2010)
Sparks LD, et al.
Methods of Soil Analysis, Part 3: Chemical Methods, 14 (2020)