Przejdź do
254282
Lithium metaborate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Boric acid lithium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LiBO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
49.75
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-631-5
MDL number:
Assay:
99.995% trace metals basis
Form:
powder
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: lithium
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
845 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
[Li+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li/c2-1-3;/q-1;+1
InChI key
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium metaborate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)