Przejdź do
1.05699
tetraboran di-litu
for analysis
Synonim(y):
di-Lithium tetraborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B4Li2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
234-514-3
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
141.2 g/L
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
930 °C
solubility
141.2 g/L
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[B].[B].[B].[B].[Li].[Li].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
InChI key
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (kwasymetryczny): ≥ 98,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,001 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Other Notes
Zastępuje: LX0366A-2; LX0366A
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)