Merck
222534
Sigma-Aldrich
Lithium tetraborate
≥99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
250 G
748,00 zł
1 KG
2660,00 zł
748,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
748,00 zł
1 KG
2660,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Li2B4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
748,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
mp
760-880 °C (lit.)
gęstość
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
Klucz InChI
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lithium tetraborate (Li2B4O7) is a piezoelectric material.[1] It can be synthesized from boric acid.[2] Its pyroelectric, piezoelectric and dielectric properties have been evaluated.[3] It is a widely used material in the field of non-linear optics. Its electronic structure has been investigated by x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and quantum mechanical modelling methods.[4]
Lithium tetraborate is a pyroelectric and piezoelectric material with potential applications in pressure sensors and surface acoustic wave (SAW) devices.[5][6][7] In the presence of activators such as terbium and cupric ions, it shows thermoluminesence property.[8]
Zastosowanie
Used as a spectroscopic fluxing agent.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Elastic, piezoelectric, acousto-optic and electro-optic properties of Li2B4O7.
Shiosaki T, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 24(S1), 25-25 (1985)
Electronic structure of lithium tetraborate Li2B4O7 crystals. Cluster calculations and x-ray photoelectron spectroscopy.
Kuznetsov AY, et al.
Physics of the Solid State, 41(1), 48-50 (1999)
Pyroelectric and piezoelectric properties of lithium tetraborate single crystal.
Bhalla AS, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 24(S2), 727-727 (1985)
Thermoluminescence in lithium tetraborate doped with activators.
Kutomi Y and Takeuchi N.
Journal of Materials Science Letters, 5(1), 51-53 (1986)
Pyroelectric and piezoelectric properties of lithium tetraborate single crystal.
Bhalla AS, et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24(S2), 727-727 (1985)