Merck
213225
Sigma-Aldrich
Lithium bromide
ReagentPlus®, ≥99%
Wybierz wielkość
100 G
310,00 zł
500 G
781,00 zł
2 KG
2200,00 zł
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
310,00 zł
500 G
781,00 zł
2 KG
2200,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 hPa ( 748 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
powder
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
mp
550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
LiBr/Chlorotrimethylsilane reagent participates in the conversion of alcohols to bromides.[1]
Zastosowanie
Lithium bromide (LiBr) may be employed as a catalyst in the following studies:
  • Transformation of (aromatic- and α,β-unsaturated) aldehydes to dithioacetals via solvent-free dithioacetalization.[2]
  • Synthesis of olefins via condensation reaction of carbonyl compounds with active methylene compounds.[3]
  • Green synthesis of β-amino alcohols.[4]
  • Chemo- and regioselective bromination of aromatic compounds was carried out by employing LiBr/ceric ammonium nitrate (CAN) reagent system (as a source of Br+ ion).[5]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
An efficient chemo and regioselective oxidative nuclear bromination of activated aromatic compounds using lithium bromide and ceric ammonium nitrate.
Roy SC, et al.
Tetrahedron Letters, 42(39), 6941-6942 (2001)
Lithium Bromide, an Inexpensive and Efficient Catalyst for Opening of Epoxide Rings by Amines at Room Temperature under Solvent-Free Condition.
Chakraborti AK, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2004(17), 3597-3600 (2004)
Lithium bromide as a new catalyst for carbon-carbon bond formation in the solid state.
Prajapati D, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 9, 959-960 (1996)
Lithium bromide-catalyzed highly chemoselective and efficient dithioacetalization of α,β-unsaturated and aromatic aldehydes under solvent-free conditions.
Firouzabadi H, et al.
Synthesis, 58-60 (1999)
Chlorotrimethylsilane/lithium bromide and hexamethyldisilane/pyridinium bromide perbromide: effective and selective reagents for the conversion of alkyl (cycloalkyl and aralkyl) alcohols into bromides.
Olah GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(9), 1638-1639 (1980)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf