Kluczowe dokumenty
238376
1-Chloropentane
99%
Synonim(y):
Amyl chloride, Pentyl chloride
Wybierz wielkość
289,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
289,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
ciąg SMILES
CCCCCCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?