Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 128,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
Informacje o tej pozycji
128,00 zł
vapor pressure
1 mmHg ( 22.2 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
SMILES string
CCCCCCCCCl
InChI
1S/C8H17Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
InChI key
CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 98% | description ≥99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 98% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp −61 °C (lit.) | mp −55 °C | mp - | mp - |
| density 0.875 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.118 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.814 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.867 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 183 °C (lit.) | bp 201 °C (lit.) | bp 142-146 °C (lit.) | bp 211 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chlorooctane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
141.8 °F - closed cup
flash_point_c
61 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?